Learn More
2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10676840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676840 1 g Flacon en verre 1g
10525490 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10676840 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 433930010
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 124215-44-7 | C9H18BBrO2 | 248.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124215-44-7
Formule moléculaire C9H18BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.96
Numéro MDL MFCD10567053
Clé InChI CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
CID PubChem 14836669
Nom IUPAC 2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1770g/mL
Point d’ébullition 61°C to 64°C (0.4 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.177
Poids de la formule 248.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.