Learn More
2,3-Butanediol, 98 %, mélange de formes racémiques et méso, techn., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10284510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10284510 250 mL Flacon en verre 250mL
10428440 1 L Flacon en verre 1L
11944631 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10284510 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107642500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 513-85-9 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-85-9
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Clé InChI OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-butanediol, 2,3-butylene glycol, 2,3-dihydroxybutane, dimethylethylene glycol, dimethylene glycol, pseudobutylene glycol, sym-dimethylethylene glycol, ccris 5501, dl-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, r*,r*-.+/-.
CID PubChem 262
ChEBI CHEBI:62064
Nom IUPAC butane-2,3-diol
SMILES CC(C(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Butanediol
Point de fusion 19.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 180.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4330 to 1.4370
Quantité 250 mL
Beilstein 01,479
Merck Index 15,1571
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux