Learn More
(±)-2,3-butanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (±)-2,3-Butanediol |
| Point de fusion | 25°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.002 g/mL |
| Point d’ébullition | 183°C to 184°C |
| Point d’éclair | 85°C (185°F) |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.433 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 969165 |
| Show More |