Learn More
2,3-butanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492307
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11492307 100 g 100g
11484110 10 g 10g
11402317 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14217.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 431-03-8 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
2,3-Butanedione is used to form triazine and pteridine ring systems by cyclocondensation with amines. It is also used to inactivate aminopeptidase-N and acts as a precursor to alpha-diones. It finds use in alcoholic beverages, foods, to modify arginyl residues in proteins and to give a buttery flavor to microwave popcorns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,3-Butanedione est utilisée pour former des systèmes de cycle triazine et ptéridine par cyclocondensation avec les amines. Elle est également utilisée pour inactiver l’aminopeptidase-N et sert de précurseur aux alpha-diones. Elle est utilisée dans les boissons alcoolisées, les aliments, pour modifier les résidus arginyl dans les protéines et pour donner une saveur de beurre aux pop-corns pour four à micro-ondes.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les bases fortes, les métaux, les agents réducteurs et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 431-03-8
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00008756
Clé InChI QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane
CID PubChem 650
ChEBI CHEBI:16583
Nom IUPAC butane-2,3-dione
SMILES CC(=O)C(=O)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,3-Butanedione
Point de fusion -3°C
Densité 0.983
Point d’ébullition 87°C to 88°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.394
Quantité 100 g
Numéro UN UN2346
Beilstein 605398
Merck Index 14,2966
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Butanedione
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Butanedione