Learn More
2,3-Butanedione-d6, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Butanedione-d6 |
| CAS | 22026-37-5 |
| Formule moléculaire | C4 2H6 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,1,1,4,4,4-héxadénobutane-2,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 92.13 |
| Poids de la formule | 92.0744 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |