Learn More
2,3-butanedione monoxime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11975651 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10113250 100 g Flacon en plastique 100g
10591201 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11975651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150370025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-71-6
Formule moléculaire C4H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Numéro MDL MFCD00002116
Clé InChI FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Synonyme 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
CID PubChem 6409633
ChEBI CHEBI:4480
Nom IUPAC (3E)-3-hydroxyiminobutan-2-one
SMILES CC(=O)C(\C)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Butanedione monoxime
Point de fusion 74°C to 76°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 185°C to 186°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C(=NOH)COCH3
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01,772
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear to slightly hazy
Poids de la formule 101.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline