Learn More
2,3-Butanedione monoxime, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476897 100 g 100g
11486897 500 g 500g
11496897 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14339.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.07€
    74.65€ / 100g
    Économisez 15.42€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
2,3-Butanedione monoxime is a reversible inhibitor of myosin ATPase. It is also used as a reagent for colorimetric determination of urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3-butanedione monoxime est un inhibiteur réversible de la myosine ATPase. Il est également utilisé comme réactif pour la détermination colorimétrique de l’urée.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 g/l à 20°C)
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-71-6
Formule moléculaire C4H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Numéro MDL MFCD00002116
Clé InChI FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Synonyme 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
CID PubChem 6409633
ChEBI CHEBI:4480
Nom IUPAC (3E)-3-hydroxyiminobutan-2-one
SMILES CC(=O)C(\C)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Butanedione monoxime
Point de fusion 74°C to 77°C
Point d’ébullition 185°C to 186°C
Quantité 100 g
Beilstein 605582
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (50g/L at 20°C)
Poids de la formule 101.11
Pourcentage de pureté 99%