Learn More
2,3-Butanedione, TRC
Code produit 30134450
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134450 500 mL 500mL
18030350 5 mL 5mL
18060240 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134450 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB690030500ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 431-03-8
Formule moléculaire C4 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Synonyme 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750
Nom IUPAC butane-2,3-dione
SMILES CC(=O)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Butanedione
Quantité 500 mL
Formule InChI InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
Poids de la formule 86.0368