Learn More
2-(3-butynyloxy)tétrahydro-2H-pyrane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617040 5 g Flacon en verre 5g
10547600 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10617040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428210050
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 40365-61-5 | C9H14O2 | 154.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40365-61-5
Formule moléculaire C9H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00012352
Clé InChI ZQZSNKJFOFAJQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-but-3-yn-1-yloxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-butynyloxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 2-3-butynyloxy tetrahydro, 2-3-butynyloxy tetrahydro-2 h-pyran, 1-tetrahydropyran-2-yloxy-3-butyne, 2-but-3-ynoxytetrahydropyran, tetrahydropyranyloxy-3-butyne, 2-but-3-yn-1-yloxy oxane, 2-3-butynyloxy tetrahydropyran, 4-tetrahydropyranyl oxy butyne
CID PubChem 142440
Nom IUPAC 2-but-3-ynoxyoxane
SMILES C#CCCOC1CCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.9840g/mL
Point d’ébullition 92.0°C to 95.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 73°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.984
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.