Learn More
2-(3-Butynyloxy)tétrahydro-2H-pyrane, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 40365-61-5 |
| Formule moléculaire | C9 H14 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-(3-Butyn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h1,9H,3-8H2 |
| SMILES | C#CCCOC1CCCCO1 |
| Nom IUPAC | 2-but-3-ynoxyoxane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.21 |
| Poids de la formule | 154.0994 |