Learn More
2-[3-(Chlorométhyl)phényl]pyrimidine, TRC
Code produit 30360842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360842 10 mg 10mg
30351034 50 mg 50mg
30354559 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30360842 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC65025010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 898289-51-5
Formule moléculaire C11H9N2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 204.66
Nom IUPAC 2-[3-(chlorométhyl)phényl]pyrimidine
SMILES ClCc1cccc(c1)c2ncccn2
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H9ClN2/c12-8-9-3-1-4-10(7-9)11-13-5-2-6-14-11/h1-7H,8H2
Poids de la formule 204.0454