Learn More
2-(3-chlorophénoxy)éthanethioamide, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10233572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10233572 1 g Flacon en verre ambré 1g
10243572 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10233572 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB01327DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 35370-95-7
Formule moléculaire C8H8ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 201.668
Numéro MDL MFCD00052479
Clé InChI RPAOLVIADVQKNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-chlorophenoxy ethanethioamide, 2-3-chlorophenoxy thioacetamide, 1-amino-2-3-chlorophenoxy ethane-1-thione, maybridge1_008529, 3-chlorophenoxy thioacetamide, 2-3-chlorophenoxy ethanethioamide #, ethanethioamide,2-3-chlorophenoxy
CID PubChem 2743553
Nom IUPAC 2-(3-chlorophénoxy)éthanéthioamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCC(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Chlorophenoxy)ethanethioamide
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%+
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire ClC6H4OCH2CSNH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.68
Pourcentage de pureté 95%