Learn More
Chlorhydrate de (2-(3-chlorophényl)-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine monohydraté, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10699514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10699514 1 g 1g
10433183 250 mg 250mg
10327644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10699514 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01298DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 690632-12-3
Formule moléculaire C10H10Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 261.164
Numéro MDL MFCD06738410
Clé InChI DBEFCUHDXFEPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl methylamine hydrochloride, c-2-3-chloro-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methane amine hydrochloride 1-hydrate, 4-aminomethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hcl, 2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-3-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethyllamine hcl, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride
CID PubChem 24229776
Nom IUPAC [-(-Chlorophényl)--thiazol--yl]méthanamine2-(3-chlorophényl)-1,3-thiazol-4-yl]méthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=NC(=CS2)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau [2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride monohydrate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 279.2
Pourcentage de pureté 97%