Learn More
2-(3-Chlorophényl)-1,3-thiazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10404975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10404975 1 g Flacon en verre ambré 1g
10173464 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10404975 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46704DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 859850-99-0
Formule moléculaire C10H6ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 223.67
Numéro MDL MFCD06738360
Clé InChI XMXWYXGIKFBCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carbaldehyde, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 2-3-chloro-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-3-chlorophenyl, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde 97, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
CID PubChem 18525798
Nom IUPAC 2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C1=NC(C=O)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 223.68
Pourcentage de pureté 97%