Learn More
Acide 2-(3-chlorophényl)-1,3-thiazole-4-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10691245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10691245 250 mg 250mg
10197282 1 g 1g
10709405 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10691245 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01112CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 845885-82-7
Formule moléculaire C10H6ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 239.67
Numéro MDL MFCD05664421
Clé InChI DNSCDQVZFMLMAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-3-chlorophenyl, 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carboxylicacid, 2-3-chlorophenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-chlorophenyl-1 pound not3-thiazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 2794667
Nom IUPAC 2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 239.68
Pourcentage de pureté 97%