Learn More
Acide 2-(3-chlorophényl)-1,3-thiazole-4-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 239.68 |
| Pourcentage de pureté | 97% |