Learn More
2,3-Topiramate de désisopropylidène, TRC
Code produit 30359482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359482 10 mg 10mg
30355231 5 mg 5mg
30352036 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30359482 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29017010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 851957-35-2
Formule moléculaire C9 H17 N O8 S
Poids moléculaire (g/mol) 299.3
Synonyme 4,5-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Sulfamate
Nom IUPAC [(3aR,6R,7S,7aS)-6,7-dihydroxy-2,2-diméthyl-3a,4,7,7a-tétrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-6-yl]sulfamate de méthylle
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@](O)(COS(=O)(=O)N)[C@@H](O)[C@@H]2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Desisopropylidene Topiramate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-5-3-15-9(12,4-16-19(10,13)14)7(11)6(5)18-8/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9-/m1/s1
Poids de la formule 299.0675