Learn More
2,3-Diamino-5-bromopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338736 25 g -
11328736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19435.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 38875-53-5 | C5H7BrN3 | 189.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38875-53-5
Formule moléculaire C5H7BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 189.04
Numéro MDL MFCD00460094
Clé InChI YRGMYJUKFJPNPD-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 2,3-diamino-5-bromopyridine, 5-bromo-2,3-diaminopyridine, 5-bromo-2,3-pyridinediamine, 2,3-pyridinediamine, 5-bromo, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl amine, abbypharma ap-17-5972, 5-brompyridin-2,3-diamin, pubchem5383, acmc-1adjl, 5-brompyridin-2,3-diamine
CID PubChem 691156
Nom IUPAC 2,3-diamino-5-bromopyridine-1-ium
SMILES NC1=CC(Br)=C[NH+]=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Diamino-5-bromopyridine
Point de fusion 153°C to 161°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 119436
Poids de la formule 188.03
Pourcentage de pureté 97%