Learn More
2,3-Diamino-5-bromopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10232562 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10232562 5 g Flacon en verre 5g
10098731 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10232562 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 350330050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 38875-53-5 | C5H7BrN3 | 189.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38875-53-5
Formule moléculaire C5H7BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 189.04
Numéro MDL MFCD00460094
Clé InChI YRGMYJUKFJPNPD-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 2,3-diamino-5-bromopyridine, 5-bromo-2,3-diaminopyridine, 5-bromo-2,3-pyridinediamine, 2,3-pyridinediamine, 5-bromo, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl amine, abbypharma ap-17-5972, 5-brompyridin-2,3-diamin, pubchem5383, acmc-1adjl, 5-brompyridin-2,3-diamine
CID PubChem 691156
Nom IUPAC 5-bromopyridine-2,3-diamine
SMILES NC1=CC(Br)=C[NH+]=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Diamino-5-bromopyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 165°C
Couleur Marron ou violet à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble in hot water.,freely soluble in methanol,ethyl acetate,mdc
Poids de la formule 188.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Diamino-5-bromopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.