Learn More
Acide 2,3-diaminobenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15555976 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15555976 5 g 5g
15545976 1 g 1g
15565976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15555976 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457490050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 603-81-6 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-81-6
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00137818
Clé InChI KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diaminobenzoic acid, benzoic acid, diamino, 3-carboxy-1,2-diaminobenzene, pubchem3145, acmc-209mjn, 2,3-diaminobenzonic acid, 2,3-diamino benzoic acid, ksc203g4l, pharmabridge p-2952, 2,3-diaminobenzoic acid
CID PubChem 198069
Nom IUPAC Acide2,3diaminobenzoïque
SMILES NC1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Diaminobenzoic acid
Point de fusion 232.0°C to 234.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Diaminobenzoic acid, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.