Learn More
MedChemExpress 2,3-Diaminonaphthalene
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 100 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| CAS | 771-97-1 |
| Poids moléculaire | 158.2 g/mol |
| Cible | HBV |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (632.11 mM; Need ultrasonic) |