Learn More
2,3-Diaminonaphthalene, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Diaminonaphthalene |
| CAS | 771-97-1 |
| Formule moléculaire | C10H10N2 |
| Numéro MDL | MFCD00004116 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | NC1=CC2=C(C=CC=C2)C=C1N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.20 |
| Pourcentage de pureté | 97% |