Learn More
2,3-diaminonaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,3 Diaminonaphthalene is a highly selective colorimetric and fluorometric reagent for selenium detection and also used for the fluorometric determination of nitrite. It is also useful for detection of ketones and alpha-keto acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,3-diaminonaphtalène est un réactif colorimétrique et fluorométrique hautement sélectif pour la détection du sélénium. Il est également utilisé pour la détermination fluorométrique du nitrite. Il est également utile pour détecter les cétones et les acides alpha-cétoniques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans la pyridine, le diméthylsulfoxyde, le diméthyformamide, l’acide dil.chlorhydrique, l’éthanol, l’éther et le méthanol chaud.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Diaminonaphthalene |
| Point de fusion | 193°C to 196°C |
| Densité | 1.096 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2206394 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water; Soluble in pyridine,dimethylsulfoxide,dimethyformamide,dil;hydrochloric acid,ethanol,ether and hot methanol. |
| Poids de la formule | 158.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |