Learn More
2,3-diaminophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10401114 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10401114 1 g Flacon en verre 1g
10684755 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10401114 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425680010
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 59649-56-8 | C6H8N2O | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59649-56-8
Formule moléculaire C6H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00075199
Clé InChI PCAXITAPTVOLGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diaminophenol, phenol, 2,3-diamino, phenol, diamino, zlchem 936, 2,3-diamino-phenol, pubchem2129, acmc-209mex, 2,3-bis azanyl phenol, 2,3-diaminophenol, 3-hydroxy-o-phenylenediamine
CID PubChem 579937
Nom IUPAC 2,3-diaminophénol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Diaminophenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 161°C to 165°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (NH2)2C6H3OH
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: not soluble
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou cristaux granulaires ou cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Diaminophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.