Learn More
2,3-diaminophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Diaminophenol |
| CAS | 59649-56-8 |
| Formule moléculaire | C6H8N2O |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,7-8H2 |
| SMILES | Nc1cccc(O)c1N |
| Nom IUPAC | 2,3-diaminophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.14 |
| Poids de la formule | 124.0637 |