Learn More
2,3-diaminophénol, TRC
Code produit 30350747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350747 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350747 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD415180500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Diaminophenol
CAS 59649-56-8
Formule moléculaire C6H8N2O
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,7-8H2
SMILES Nc1cccc(O)c1N
Nom IUPAC 2,3-diaminophénol
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Poids de la formule 124.0637