Learn More
2,3-dibromo-1-propanol, TRC
Code produit 30385024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385024 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385024 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD425520100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dibromo-1-propanol
CAS 96-13-9
Formule moléculaire C3H6Br2O
Quantité 100 g
Synonyme 2,3-Dibromo-1-propanol, 1,2-Dibromopropan-3-ol, 2,3-Dibromopropyl alcohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1-Propanol, 2,3-dibromo-, 2,3-Dibromopropyl Acohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1,2-Dibromopropan-3-ol
Formule InChI InChI=1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
SMILES OCC(Br)CBr
Nom IUPAC 2,3-dibropropan-1-oL
Poids moléculaire (g/mol) 217.89
Poids de la formule 215.8785