Learn More
2,3-dibromo-1-propanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dibromo-1-propanol |
| CAS | 96-13-9 |
| Formule moléculaire | C3H6Br2O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,3-Dibromo-1-propanol, 1,2-Dibromopropan-3-ol, 2,3-Dibromopropyl alcohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1-Propanol, 2,3-dibromo-, 2,3-Dibromopropyl Acohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1,2-Dibromopropan-3-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2 |
| SMILES | OCC(Br)CBr |
| Nom IUPAC | 2,3-dibropropan-1-oL |
| Poids moléculaire (g/mol) | 217.89 |
| Poids de la formule | 215.8785 |