Learn More
2,3-dibromo-3-phénylpropiophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10641895 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10641895 5 g Flacon en verre 5g
10016332 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10641895 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 375080050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 611-91-6
Formule moléculaire C15H12Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 368.07
Numéro MDL MFCD00017861
Clé InChI LYAGBKGGYRLVTR-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 95342
Nom IUPAC 2,3-dibromo-1,3-diphénylpropan-1-one
SMILES BrC(C(Br)C1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Point de fusion 156°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(Br)CH(Br)C(O)C6H5
Quantité 5 g
Synonyme chalcone dibromide, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl-1-propanone, benzalacetophenone dibromide, 2,3-dibromo-3-phenylpropiophenone, 1-propanone, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl, propiophenone, 2,3-dibromo-3-phenyl, 1-propanone,2,3-dibromo-1,3-diphenyl, dibromodiphenylpropanone, benzal acetophenone dibromide, propiophenone,3-dibromo-3-phenyl
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 368.07
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement