Learn More
2,3’-Dibromoacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462228 25 g 25g
11442228 1 g 1g
11452228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15210.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18523-22-3 | C8H6Br2O | 277.943 g/mol
It is employed as an intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18523-22-3
Formule moléculaire C8H6Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 277.943
Numéro MDL MFCD00082698
Clé InChI MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromophenacyl bromide, 2,3'-dibromoacetophenone, 2-bromo-1-3-bromophenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-bromophenyl, 2-bromo-1-3-bromophenyl ethan-1-one, 3-bromophenacylbromide, 2-bromo-1-3-bromo-phenyl-ethanone, 2-bromo-3'-bromoacetophenone, 2-bromo-1-3-bromophenyl-1-ethanone
CID PubChem 519585
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-bromophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3'-Dibromoacetophenone
Point de fusion 49°C to 52°C
Odeur Pungent
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 775786
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 277.95
Pourcentage de pureté 97%