Learn More
2,3-Dibromoanthracène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dibromoanthracene |
| CAS | 117820-97-0 |
| Formule moléculaire | C14H8Br2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 2,3-Dibromo-anthracene |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14(13)16/h1-8H |
| SMILES | Brc1cc2cc3ccccc3cc2cc1Br |
| Poids moléculaire (g/mol) | 336.02 |
| Poids de la formule | 333.8993 |