Learn More
2,3-Dibromofurane, 97 %, stab. avec 0,5 % de carbonate de calcium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348306 5 g -
11338306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15518.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 30544-34-4 | C4H2Br2O | 225.867 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30544-34-4
Formule moléculaire C4H2Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 225.867
Numéro MDL MFCD01074839
Clé InChI GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dibrom-furan, acmc-1adxx, furan, 2,3-dibromo, 2,3-bis bromanyl furan
CID PubChem 7021501
Nom IUPAC 2,3-dibromofurane
SMILES C1=COC(=C1Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dibromofuran
Note relative au nom stabilized with 0.5% calcium carbonate
Densité 2
Point d’ébullition 75°C to 78°C (75 mmHg)
Indice de réfraction 1.547
Quantité 5 g
Beilstein 107511
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 225.87
Pourcentage de pureté 97%