Learn More
2,3-Dibromopropène, TRC
Code produit 30382463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382463 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382463 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4264085G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dibromopropene
CAS 513-31-5
Formule moléculaire C3H4Br2
Quantité 5 g
Synonyme 2,3-Dibromo-1-propene, (2-Bromo-2-propenyl) Bromide, 1,2-Dibromo-2-propene, 2,3-Dibromopropylene, 2-Bromoallyl Bromide, NSC 6200, alpha-Epidibromohydrin
Formule InChI InChI=1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
SMILES BrCC(=C)Br
Nom IUPAC 2,3-dibroprop-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 199.87
Poids de la formule 197.868