Learn More
2,3-Dibromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10667231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10667231 5 g Flacon en verre 5g
10626851 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10667231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 258760050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3140-93-0
Numéro MDL MFCD00005418
Clé InChI ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b
CID PubChem 76590
Nom IUPAC 2,3-dibromothiophene
SMILES C1=CSC(=C1Br)Br
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dibromothiophene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Brown or Khaki-Orange to Yellow
Densité 2.2000g/mL
Point d’ébullition 130°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H2Br2S
Indice de réfraction 1.6300 to 1.632
Quantité 5 g
Gravité spécifique 2.2
Poids moléculaire (g/mol) 241.92
Poids de la formule 241.92
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.