Learn More
2,3-dibromothiophène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419893 5 g 5g
11409893 1 g 1g
11429893 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419893 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12998.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3140-93-0 | C4H2Br2S | 241.928 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3140-93-0
Formule moléculaire C4H2Br2S
Poids moléculaire (g/mol) 241.928
Numéro MDL MFCD00005418
Clé InChI ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b
CID PubChem 76590
Nom IUPAC 2,3-dibromothiophène
SMILES C1=CSC(=C1Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dibromothiophene
Densité 2.135
Point d’ébullition 215°C to 216°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.631
Quantité 5 g
Beilstein 107512
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 241.94
Pourcentage de pureté ≥98%