Learn More
2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Use in textiles, as organic catalyst, as chemical intermediate, as additive in dye binders. Also used as an important catalyst to produce 3,3-dichlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
À utiliser comme désinfectant de semence, dans les textiles, comme catalyseur organique, comme intermédiaire chimique, comme additif dans les liants à colorants, comme agent antisalissures. Il est également utilisé pour contrôler les algues bleues-vertes dans les étangs, les lacs et les piscines. Il est également utilisé comme catalyseur important pour produire de la 3,3-dichloro benzine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,008 g/l). Soluble dans le toluène chaud presque transparent.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone |
| Point de fusion | 193°C to 196°C (sublimation) |
| Point d’ébullition | 275°C (2 mmHg) |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 1073511 |
| Merck Index | 14,3045 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (0.008g/L). Soluble in hot toluene almost transparency. |
| Nom IUPAC | 2,3-dichloro-1,4-dihydronaphtalène-1,4-dione |
| Poids de la formule | 227.05 |
| Afficher plus |