Learn More
2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636492 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636492 25 g Flacon en verre 25g
10070830 100 g Flacon en verre 100g
10122430 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10636492 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113480250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 227.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-80-6
Formule moléculaire C10H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 227.04
Numéro MDL MFCD00001677
Clé InChI SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
CID PubChem 8342
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichloro-1, 4-naphthoquinone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 194.0°C to 197.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 275.0°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 07, 729
Merck Index 15, 3054
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.008g/L water. Other solubilities: soluble in xylene,47% in o-dichlorobenzene
Nom IUPAC 2,3-dichloronaphtalén-1,4-dione
Poids de la formule 227.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.