Learn More
2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichlone |
| CAS | 117-80-6 |
| Formule moléculaire | C10 H4 Cl2 O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1,4-Naphthoquinone, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1,4-naphthalenedione, 2,3-Dichloro-1,4-dihydro-1,4-dioxonaphthalene, 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone, 2,3-Dichloro-p-naphthoquinone, Algistat, Algistat (quinone), Compound 604, Dichlone, Diclone, NSC 537, Phygon, Phygon Seed Protectant, Phygon XL, Sanquinon, USR 604 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H4Cl2O2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | 2,3-dichloronaphtalène-1,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.04 |
| Poids de la formule | 225.9588 |