Learn More
2,3-dichloro-1-propanol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478367 25 g 25g
11468367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18444.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 616-23-9 | C3H6Cl2O | 128.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-23-9
Formule moléculaire C3H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 128.98
Numéro MDL MFCD00040446
Clé InChI ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954
CID PubChem 12018
Nom IUPAC 2,3-dichloropropan-1-ol
SMILES C(C(CCl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloro-1-propanol
Densité 1.361
Point d’ébullition 182°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.485
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1732060
Poids de la formule 128.99
Pourcentage de pureté ≥97%