Learn More
2,3-dichloro-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10774173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25 GR
5g
Code produit. 10774173
Marque: Thermo Scientific Acros 365090250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 616-23-9 | C3H6Cl2O | 128.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-23-9
Formule moléculaire C3H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 128.99
Numéro MDL MFCD00040446
Clé InChI ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954
CID PubChem 12018
Nom IUPAC 2,3-dichloropropan-1-ol
SMILES C(C(CCl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichloro-1-propanol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.3500g/mL
Point d’ébullition 182°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4835 to 1.4855
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.35
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ether,acetone,ethanol
Poids de la formule 128.99
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide