Learn More
2,3-Dichloro-1-propanol, TRC
Code produit 30385060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
25 g
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30385060 25 g -
30375515 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30385060 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43577525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-23-9
Formule moléculaire C3 H6 Cl2 O
Poids moléculaire (g/mol) 128.99
Synonyme 2,3-Dichloro-1-propanol, (RS)-2,3-Dichloro-1-propanol, (±)-2,3-Dichloro-1-propanol, 1,2-Dichlorohydrin, 2,3-Dichlorohydrin, 2,3-Dichloropropyl alcohol, Glycerol 1,2-dichlorohydrin, Glycerol α,β-dichlorohydrin, α,β-Dichlorohydrin, β,γ-Dichlorohydrin, β-Dichlorohydrin
Nom IUPAC 2,3-dichloropropan-1-ol
SMILES OCC(Cl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloro-1-propanol
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
Poids de la formule 127.9796
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.