Learn More
2,3-dichloro-1-propène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488889 250 g 250g
11312796 10 g 10g
11322796 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08943.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-88-6 | C3H4Cl2 | 110.965 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 g/l).
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-88-6
Formule moléculaire C3H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.965
Numéro MDL MFCD00000943
Clé InChI FALCMQXTWHPRIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloropropene, 2,3-dichloro-1-propene, 2-chloroallyl chloride, 2,3-dichloropropylene, 1-propene, 2,3-dichloro, propene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-2-propene, propylene, 2,3-dichloro, ccris 956, unii-370tnk5i41
CID PubChem 6565
Nom IUPAC 2,3-dichloroprop-1-ène
SMILES C=C(CCl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloro-1-propene
Point de fusion -83°C
Densité 1.209
Point d’ébullition 93°C to 96°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire ClCH2CCl=CH2
Indice de réfraction 1.462
Quantité 250 g
Numéro UN UN2047
Beilstein 1361491
Informations sur la solubilité Soluble in water (2g/L).
Poids de la formule 110.97
Pourcentage de pureté 98%