Learn More
2,3-dichloro-1-propène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dichloro-1-propene |
| CAS | 78-88-6 |
| Formule moléculaire | C3 H4 Cl2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Propene, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1-propene, 2,3-Dichloropropene, 2,3-Dichloropropylene, 2-Chloroallyl chloride, HCO 125OXF, NSC 60520 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H4Cl2/c1-3(5)2-4/h1-2H2 |
| SMILES | ClCC(=C)Cl |
| Nom IUPAC | 2,3-dichloroprop-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 110.97 |
| Poids de la formule | 109.969 |