Learn More
2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 210.0°C to 217.0°C |
| Couleur | Jaune à orange |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs, 40mm Hg vacuum) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Iodometry) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 10 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./