Learn More
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphtoquinone, TRC
Code produit 30386255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386255 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4359531G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone
CAS 14918-69-5
Formule moléculaire C10 H4 Cl2 O4
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H4Cl2O4/c11-7-8(12)10(16)6-4(14)2-1-3(13)5(6)9(7)15/h1-2,13-14H
SMILES Oc1ccc(O)c2C(=O)C(=C(Cl)C(=O)c12)Cl
Nom IUPAC 2,3-dichloro-5,8-dihydroxy-naphthalène-1,4-dioone
Poids moléculaire (g/mol) 259.042
Poids de la formule 257.9487