Learn More
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphtoquinone, TRC
Code produit 30385485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385485 500 mg 500mg
30370506 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30385485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD435953500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone
CAS 14918-69-5
Formule moléculaire C10 H4 Cl2 O4
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H4Cl2O4/c11-7-8(12)10(16)6-4(14)2-1-3(13)5(6)9(7)15/h1-2,13-14H
SMILES Oc1ccc(O)c2C(=O)C(=C(Cl)C(=O)c12)Cl
Nom IUPAC 2,3-dichloro-5,8-dihydroxy-naphthalène-1,4-dioone
Poids moléculaire (g/mol) 259.042
Poids de la formule 257.9487