Learn More
2,3-Dichloro-5-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10503791 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10503791 25 g Flacon en verre 25g
10474155 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10503791 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 241810250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 69045-84-7 | C6H2Cl2F3N | 215.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69045-84-7
Formule moléculaire C6H2Cl2F3N
Poids moléculaire (g/mol) 215.98
Numéro MDL MFCD00042243
Clé InChI ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl pyridine, unii-5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoro methylpyridine, 2,3,5-dctf, 5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem9237
CID PubChem 112234
Nom IUPAC 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 8.0°C to 9.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5490g/mL
Point d’ébullition 176.0°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4745 to 1.4765
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.549
Poids de la formule 216
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.