Learn More
Acide 2,3-dichloro-6-fluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11396779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396779 1 g 1g
11306789 5 g 5g
11316789 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11396779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26286.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32890-91-8
Formule moléculaire C7H3Cl2FO2
Poids moléculaire (g/mol) 208.997
Numéro MDL MFCD00090506
Clé InChI OOQKLNYJVMPYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid,2,3-dichloro-6-fluoro
CID PubChem 3864553
Nom IUPAC Acide 2,3-dichloro-6-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Point de fusion 134°C to 136°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 209.01
Pourcentage de pureté 97%