Learn More
2,3-dichloro-6-nitrobenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dichloro-6-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 75618-41-6 |
| Formule moléculaire | C7H3Cl2NO3 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H3Cl2NO3/c8-5-1-2-6(10(12)13)4(3-11)7(5)9/h1-3H |
| SMILES | COc1c(NC2=NCCN2)c(Cl)nc(C)n1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 220.01 |