Learn More
Acide 2,3-dichloro-6-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11366819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11366819 1 g 1g
11376819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26756.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25922-43-4
Formule moléculaire C8H3Cl2F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 259.005
Numéro MDL MFCD06660270
Clé InChI BHQKUOSDTCYXEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloro-6-trifluoromethyl benzoic acid
CID PubChem 11651803
Nom IUPAC Acide 2,3-dichloro-6-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 93°C to 96°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 259.01
Pourcentage de pureté 97%